2,4-Dichlor-5-nitrobenzotrifluorid
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
Synonyme:
2,4-Dichloro-5-nitrobenzotrifluoride, 1,3-Dichloro-5-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
002827-5G
002827-25G
002827-100G
FLUO002827-5GEA
0
EUR
FLUO002827-5G
FLUO002827-25G
FLUO002827-100G
2,4-Dichlor-5-nitrobenzotrifluorid
2,4-Dichlor-5-nitrobenzotrifluorid
Formel:
C₇H₂Cl₂F₃NO₂ Molecular Weight: 260 g/mol Schmelzpunkt: 59,5 °C |
MDL:
MFCD00007073 CAS-Nummer: 400-70-4 |