2-Chlor-5-fluorbenzylalkohol
Lieferant: FLUOROCHEM
005624-5G
005624-10G
005624-1G
FLUO005624-5GEA
79.1
EUR
FLUO005624-5G
FLUO005624-10G
FLUO005624-1G
2-Chlor-5-fluorbenzylalkohol
2-Chlor-5-fluorbenzylalkohol
Formel:
C₇H₆ClFO Molecular Weight: 160,58 g/mol |
MDL:
MFCD01631418 CAS-Nummer: 261762-59-8 |