5-Chlor-2-fluorbenzylalkohol
Lieferant: FLUOROCHEM
005627-1G
005627-5G
FLUO005627-1GEA
51.8
EUR
FLUO005627-1G
FLUO005627-5G
5-Chlor-2-fluorbenzylalkohol
5-Chlor-2-fluorbenzylalkohol
Formel:
C₇H₆ClFO Molecular Weight: 160,58 g/mol |
MDL:
MFCD01631436 CAS-Nummer: 188723-58-2 |