5-Chlor-2-iodtoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
016386-10G
016386-25G
FLUO016386-10GEA
0
EUR
FLUO016386-10G
FLUO016386-25G
5-Chlor-2-iodtoluol
5-Chlor-2-iodtoluol
Formel:
C₇H₆ClI Molecular Weight: 252.48 g/mol |
MDL:
MFCD00060665 CAS-Nummer: 23399-70-4 |