2-Chlor-5-(trifluormethylphenyl)isocyanat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Chloro-2-isocyanato-4-(trifluoromethyl)benzene
L09899.06 L09899.03
L09899.06EA 63 EUR
L09899.06 L09899.03
2-Chlor-5-(trifluormethylphenyl)isocyanat ≥97%
2-Chlor-5-(trifluormethylphenyl)isocyanat
Purity: 97% CAS No.: 50528-86-4 Molecular Formula: C8H3ClF3NO Formula Weight: 221.57 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 92°(197°F) Refractive Index: 1.4890 Boiling Point: 52-53°/3mm Beilstein Reference: 2112804 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00037029
Formel: C₈H₃ClF₃NO
Molecular Weight: 221,57 g/mol
Siedepunkt: 52…53 °C (3 mmHg)
Dichte: 1,480
Flammpunkt: 92 °C (197 °F)
MDL: MFCD00037029
CAS-Nummer: 50528-86-4
UN: 2206
ADR: 6.1,III