4-Chlor-3-(trifluormethylphenyl)isocyanat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylisocyanate, 1-Chloro-4-isocyanato-2-(trifluoromethyl)benzene
L12016.06 L12016.03
L12016.06EA 77 EUR
L12016.06 L12016.03
4-Chlor-3-(trifluormethylphenyl)isocyanat ≥97%
4-Chlor-3-(trifluormethylphenyl)isocyanat
Purity: 97% CAS No.: 327-78-6 Molecular Formula: C8H3ClF3NO Formula Weight: 221.57 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 99°(210°F) Odour: Pungent Melting Point: 34-36° Boiling Point: 86-90°/14mm Beilstein Reference: 522032 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00013874
Formel: C₈H₃ClF₃NO
Molecular Weight: 221.57 g/mol
Siedepunkt: 86…90 °C (14 mmHg)
Schmelzpunkt: 34…36 °C
Flammpunkt: 99 °C (210 °F)
MDL: MFCD00013874
CAS-Nummer: 327-78-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III