4-Chlor-2-(trifluormethylphenyl)isocyanat 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
L09850.06
L09850.06EA 96.5 EUR
L09850.06
4-Chlor-2-(trifluormethylphenyl)isocyanat 97%
4-Chlor-2-(trifluormethylphenyl)isocyanat
Purity: 97% CAS No.: 16588-69-5 Molecular Formula: C8H3ClF3NO Formula Weight: 221.57 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 94°(201°F) Refractive Index: 1.5010 Odour: Pungent Boiling Point: 114-115°/10mm Beilstein Reference: 2214336 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00013873
Formel: C₈H₃ClF₃NO
Molecular Weight: 221,57 g/mol
Siedepunkt: 114…115 °C (10 mmHg)
Dichte: 1,467
Flammpunkt: 94 °C (201 °F)
MDL: MFCD00013873
CAS-Nummer: 16588-69-5
UN: 2206
ADR: 6.1,III