3-Chlor-2-methylphenylisothiocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
1-Chlor-3-isothiocyanato-2-methylbenzol
TL00697DA
TL00697EA
TL00697.50
MAYBTL00697DAEA
0
EUR
MAYBTL00697DA
MAYBTL00697EA
MAYBTL00697.50
3-Chlor-2-methylphenylisothiocyanat
3-Chlor-2-methylphenylisothiocyanat
Formel:
C₈H₆ClNS Molecular Weight: 183,66 g/mol |
MDL:
MFCD00022056 CAS-Nummer: 19241-35-1 |