5-Chlor-2-methylphenylisothiocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1-Chloro-3-isothiocyanato-4-methylbenzene
SB01664.1 SB01664.10 SB01664.50
MAYBSB01664.1EA 0 EUR
MAYBSB01664.1 MAYBSB01664.10 MAYBSB01664.50
5-Chlor-2-methylphenylisothiocyanat
5-Chlor-2-methylphenylisothiocyanat
Formel: C₈H₆ClNS
Molecular Weight: 183.66 g/mol
Siedepunkt: 268
Dichte: 1.248 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00046801
CAS-Nummer: 19241-36-2