2,4-Dichlorbenzylamin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(2,4-Dichlorophenyl)methanamine
A13207.06
A13207.14
A13207.06EA
32.3
EUR
A13207.06
A13207.14
2,4-Dichlorbenzylamin 98%
2,4-Dichlorbenzylamin
Purity: 98%
CAS No.: 95-00-1
Molecular Formula: C7H7Cl2N
Formula Weight: 176.05
Flash Point:
Formel:
C₇H₇Cl₂N Siedepunkt: 258…260 °C Dichte: 1,320 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008109 CAS-Nummer: 95-00-1 EINECS: 202-382-6 UN: 2735 ADR: 8,III |