2,6-Dichlorbenzylamin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
H29274.03
H29274.14
H29274.06
H29274.03EA
16.2
EUR
H29274.03
H29274.14
H29274.06
2,6-Dichlorbenzylamin ≥97%
2,6-Dichlorbenzylamin
Purity: 97+%
CAS No.: 6575-27-5
Molecular Formula: C7H7Cl2N
Formula Weight: 176.05
Odour: Amine-like
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00047928
Formel:
C₇H₇Cl₂N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00047928 CAS-Nummer: 6575-27-5 UN: 2735 ADR: 8,III |