2-Chlorbenzylamin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
108780250 108781000
ACRO108780250EA 41.5 EUR
ACRO108780250 ACRO108781000
2-Chlorbenzylamin 97%
2-Chlorbenzylamin
Formel: C₇H₈ClN
Siedepunkt: 103…104 °C (11 mmHg)
Dichte: 1,17 g/cm³
Flammpunkt: 88 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008108
CAS-Nummer: 89-97-4
EINECS: 201-955-8
UN: 2735
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5610 to 1.5640 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %