2-Chlorbenzylamin
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
008868-10G 008868-25G
FLUO008868-10GEA 0 EUR
FLUO008868-10G FLUO008868-25G
2-Chlorbenzylamin
2-Chlorbenzylamin
Formel: C₇H₈ClN
Siedepunkt: 103 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008108
CAS-Nummer: 89-97-4
EINECS: 201-955-8
UN: 2735
ADR: 8,III