2-Chlorbenzylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C27204-100G C27204-25G
SIALC27204-100GEA 94.2 EUR
SIALC27204-100G SIALC27204-25G
2-Chlorbenzylamin, Sigma-Aldrich®
2-Chlorbenzylamin
Formel: C₇H₈ClN
Siedepunkt: 103 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008108
CAS-Nummer: 89-97-4
EINECS: 201-955-8
UN: 2735
ADR: 8,III