Sicherheitsschuhe, Schnürsystem, suXXeed® Offroad S3, Heckel
Lieferant: UVEX
6273342 6273343 6273336 6273337 6273346 6273347 6273348 6273339 6273344 6273345 6273338 6273340 6273341
UVEX6273342EA 0 EUR
UVEX6273342 UVEX6273343 UVEX6273336 UVEX6273337 UVEX6273346 UVEX6273347 UVEX6273348 UVEX6273339 UVEX6273344 UVEX6273345 UVEX6273338 UVEX6273340 UVEX6273341
Sicherheitsschuhe, Schnürsystem, suXXeed® Offroad S3, Heckel
Schuhe und Stiefel
Metallfreie, flexible und leichte Sicherheits-Halbstiefel aus wasserabweisendem, geöltem Narbenleder, Mikrofasereinsätzen, wasserabweisender Zunge und Kragen, reflektierenden Elementen, nichtmetallischen Ösen und Haken und einer chemikalien- und kohlenwasserstoffbeständigen Zwei-Dichten-PU2D-Sohle.
  • Schnell trocknendes, hoch atmungsaktives 3D-Mesh-Futter
  • Anatomisch geformte Hygiene-Einlegesohle
  • EVA-Stoßdämpfer im Fersenbereich
  • Selbstreinigendes Profil mit exzellentem Grip
  • Überkappe aus spritzgegossenem PU
  • Metallfreie Zehenschutzkappe (200 J)
  • Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle
Geeignet für Bauwesen, allgemeine Industrie, Energie, Logistik, Wartung, Versorgungsunternehmen, feuchte Arbeitsbedingungen.
Farbe: Braun
Standards: EN ISO 20345: 2011; S3, CI, SRC.