3,4-Dichlorbenzylamin 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L04899.06
L04899.14
L04899.06EA
49
EUR
L04899.06
L04899.14
3,4-Dichlorbenzylamin 96%
3,4-Dichlorbenzylamin
Purity: 96%
CAS No.: 102-49-8
Molecular Formula: C7H7Cl2N
Formula Weight: 176.05
Flash Point:
Formel:
C₇H₇Cl₂N Siedepunkt: 80…82 °C (0,6 mmHg) Dichte: 1,322 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008114 CAS-Nummer: 102-49-8 EINECS: 203-035-1 UN: 2735 ADR: 8,III |