3,4-Dichlorbenzylamin
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
013145-5G 013145-25G
FLUO013145-5GEA 55.4 EUR
FLUO013145-5G FLUO013145-25G
3,4-Dichlorbenzylamin
3,4-Dichlorbenzylamin
Formel: C₇H₇Cl₂N
Siedepunkt: 89…92 °C (0,5 mmHg)
Dichte: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008114
CAS-Nummer: 102-49-8
EINECS: 203-035-1
UN: 2735
ADR: 8,III