3,4-Dichlorbenzylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
D58600-25G D58600-5G
SIALD58600-25GEA 81.2 EUR
SIALD58600-25G SIALD58600-5G
3,4-Dichlorbenzylamin, Sigma-Aldrich®
3,4-Dichlorbenzylamin
Formel: C₇H₇Cl₂N
Siedepunkt: 89…92 °C (0,5 mmHg)
Dichte: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008114
CAS-Nummer: 102-49-8
EINECS: 203-035-1
UN: 2735
ADR: 8,III