3-Chlorbenzylamin 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: (3-Chlorophenyl)methanamine

297570050 297570250
ACRO297570050EA 52.9 EUR
ACRO297570050 ACRO297570250
3-Chlorbenzylamin 98%
3-Chlorbenzylamin
Formel: C₇H₈ClN
Molecular Weight: 141,6 g/mol
Siedepunkt: 110…112 °C (17 mmHg)
Dichte: 1,15 g/cm³
Flammpunkt: 98 °C
MDL: MFCD00040752
CAS-Nummer: 4152-90-3
EINECS: 223-985-0
UN: 2735
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5575 to 1.5605 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR