3-Chlorbenzylamin

Lieferant: CHEMPUR
Gefahr

Synonyme: (3-Chlorophenyl)methanamine

SB00660.250 SB00660.1
CHMPSB00660.250EA 0 EUR
CHMPSB00660.250 MAYBSB00660.1
3-Chlorbenzylamin
3-Chlorbenzylamin
Formel: C₇H₈ClN
Molecular Weight: 141,6 g/mol
Siedepunkt: 40 °C (0,8 mmHg)
Dichte: 1,159 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00040752
CAS-Nummer: 4152-90-3
EINECS: 223-985-0
UN: 2735
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR