4-Chlorbenzylamin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: (4-Chlorophenyl)methanamine
108790025 108790500 108790250 108791000
ACRO108790025EA 23.5 EUR
ACRO108790025 ACRO108790500 ACRO108790250 ACRO108791000
4-Chlorbenzylamin 98%
4-Chlorbenzylamin
Formel: C₇H₈ClN
Molecular Weight: 141,6 g/mol
Siedepunkt: 215 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,16 g/cm³
Flammpunkt: 90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008121
CAS-Nummer: 104-86-9
EINECS: 203-245-3
UN: 2922
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5576 to 1.5610 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤50 APHA