4-Chlorbenzylamin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(4-Chlorophenyl)methanamine
A13984.06
A13984.14
A13984.22
A13984.06EA
26.4
EUR
A13984.06
A13984.14
A13984.22
4-Chlorbenzylamin ≥97%
4-Chlorbenzylamin
Purity: 97+%
CAS No.: 104-86-9
Molecular Formula: C7H8ClN
Formula Weight: 141.60
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5590
Odour: Amine-like
Boiling Point: 229°
Beilstein Reference: 507949
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008121
Formel:
C₇H₈ClN Molecular Weight: 141,6 g/mol Siedepunkt: 229 °C Dichte: 1,160 Flammpunkt: 90 °C (194 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008121 CAS-Nummer: 104-86-9 EINECS: 203-245-3 ADR: 8,III |