6-Chlor-m-toluidin 99%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
|
Achtung
|
225118-25G
225118-5G
225118-25GEA
489
EUR
225118-25G
225118-5G
6-Chlor-m-toluidin 99%, Sigma-Aldrich®
6-Chlor-m-toluidin
Formel:
C₇H₈ClN Molecular Weight: 141.6 g/mol Siedepunkt: 228…230 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 30 Flammpunkt: 107 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Room Temperature |
MDL:
MFCD00007674 CAS-Nummer: 95-81-8 EINECS: 202-454-7 UN: 2239 ADR: 6.1 III |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to tan solid, crystals, powder, crystalline powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms to structure |
98.5% (minimum) | 98.5 - 101.5% (with AgNO₃ after O₂ combustion) |