6-Chlor-o-toluidin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Amino-3-chlortoluol, 2-Chlor-6-methylanilin
L02629.06 L02629.14
L02629.06EA 70.5 EUR
L02629.06 L02629.14
6-Chlor-o-toluidin ≥98%
6-Chlor-o-toluidin
Purity: 98% CAS No.: 87-63-8 Molecular Formula: C7H8ClN Formula Weight: 141.60 Flash Point: 98°(208°F) Refractive Index: 1.5775 Melting Point: 2° Boiling Point: 215° Beilstein Reference: 774624 UN No.: 3429 MDL No.: MFCD00007679
Formel: C₇H₈ClN
Molecular Weight: 141,6 g/mol
Siedepunkt: 215 °C
Schmelzpunkt: 2 °C
Dichte: 1,174
Flammpunkt: 98 °C (208 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007679
CAS-Nummer: 87-63-8
EINECS: 201-759-2
UN: 3429
ADR: 6.1,III