5-Chlor-o-toluidin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Chloro-2-methylaniline, 2-Amino-4-chlorotoluene
109380050 109381000 109385000
ACRO109380050EA 23.5 EUR
ACRO109380050 ACRO109381000 ACRO109385000
5-Chlor-o-toluidin 98%
5-Chlor-o-toluidin
Formel: C₇H₈ClN
Molecular Weight: 141,6 g/mol
Siedepunkt: 237 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 22 °C
Dichte: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 160 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007779
CAS-Nummer: 95-79-4
EINECS: 202-452-6
UN: 2239
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to light brown Liquid after melting (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5830 to 1.5850 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥96.0 %