4-Chlor-m-toluidin 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Amino-2-chlortoluol, 4-Chlor-3-methylanilin
383680050 383680250
ACRO383680050EA 50.9 EUR
ACRO383680050 ACRO383680250
4-Chlor-m-toluidin 98+%
4-Chlor-m-toluidin
Formel: C₇H₈ClN
Molecular Weight: 141,6 g/mol
Siedepunkt: 241 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 83…84 °C
MDL: MFCD00066332
CAS-Nummer: 7149-75-9
UN: 2239
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 84 °C
GC ≥98.0 %