α-Chlor-4-nitrotoluol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 4-Nitrobenzylchlorid, α-Chlor-p-nitrotoluol, 4-Nitro-benzylchlorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

140112-100G 140112-25G
SIAL140112-100GEA 193 EUR
SIAL140112-100G SIAL140112-25G
α-Chlor-4-nitrotoluol, Sigma-Aldrich®
α-Chlor-4-nitrotoluol
Formel: C₇H₆ClNO₂
Molecular Weight: 171.58 g/mol
Siedepunkt: 293
Schmelzpunkt: 68…70 °C
Dichte: 1.5647 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007374
CAS-Nummer: 100-14-1
EINECS: 202-822-7
UN: 3261
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR