2-Chlor-3-nitrotoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C61984-1G C61984-5G
SIALC61984-1GEA 27 EUR
SIALC61984-1G SIALC61984-5G
2-Chlor-3-nitrotoluol, Sigma-Aldrich®
2-Chlor-3-nitrotoluol
Formel: C₇H₆ClNO₂
MDL: MFCD00134653
CAS-Nummer: 3970-40-9
EINECS: 223-591-9
UN: 2433
ADR: 6.1,III