3-Chlor-2-nitrobenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
647586-1G
647586-5G
SIAL647586-1GEA
60.4
EUR
SIAL647586-1G
SIAL647586-5G
3-Chlor-2-nitrobenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
3-Chlor-2-nitrobenzylalkohol
Formel:
C₇H₆ClNO₃ Molecular Weight: 187,58 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD04038814 CAS-Nummer: 77158-86-2 |