α-Chlor-3,5-dinitrotoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3,5-Dinitrobenzyl chloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
191647-10G 191647-50G
SIAL191647-10GEA 196 EUR
SIAL191647-10G SIAL191647-50G
α-Chlor-3,5-dinitrotoluol, Sigma-Aldrich®
α-Chlor-3,5-dinitrotoluol
Formel: C₇H₅ClN₂O₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 74367-78-5
EINECS: 277-841-7
UN: 3261
ADR: 8,II