3-Methoxybenzylchlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 1-(Chlormethyl)-3-methoxybenzol, 1-Chlormethyl-3-methoxybenzol, 3-(Chlormethyl)anisol

209384-25G 209384-5G
SIAL209384-25GEA 40.5 EUR
SIAL209384-25G SIAL209384-5G
3-Methoxybenzylchlorid, Sigma-Aldrich®
3-Methoxybenzylchlorid
Formel: C₈H₉ClO
Molecular Weight: 156,61 g/mol
Siedepunkt: 124 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000907
CAS-Nummer: 824-98-6
EINECS: 212-541-1
UN: 1760
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR