4-Methoxybenzylchlorid

Lieferant: CHEMPUR
Gefahr

MB00032.250 MB00032.1
CHMPMB00032.250EA 0 EUR
CHMPMB00032.250 CHMPMB00032.1
4-Methoxybenzylchlorid
4-Methoxybenzylchlorid
Formel: C₈H₉ClO
Siedepunkt: 244 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –1 °C
Dichte: 1,072 g/cm³ (0 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000915
CAS-Nummer: 824-94-2
EINECS: 212-540-6
UN: 1760
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR