3,5-Dimethoxybenzylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
018575-1G
018575-5G
FLUO018575-1GEA
186
EUR
FLUO018575-1G
FLUO018575-5G
3,5-Dimethoxybenzylchlorid
3,5-Dimethoxybenzylchlorid
Formel:
C₉H₁₁ClO₂ Molecular Weight: 186,64 g/mol |
MDL:
MFCD00074902 CAS-Nummer: 6652-32-0 UN: 3261 ADR: 8,II |