2,6-Dichlorbenzylalkohol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: (2,6-Dichlorophenyl)methanol
008820-1G 008820-10G 008820-25G
FLUO008820-1GEA 27.9 EUR
FLUO008820-1G FLUO008820-10G FLUO008820-25G
2,6-Dichlorbenzylalkohol
2,6-Dichlorbenzylalkohol
Formel: C₇H₆Cl₂O
Siedepunkt: 268 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 96…98 °C
MDL: MFCD00004609
CAS-Nummer: 15258-73-8
EINECS: 239-300-3