2,6-Dichlorbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (2,6-Dichlorophenyl)methanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
100293-10G 100293-25G
SIAL100293-10GEA 39.2 EUR
SIAL100293-10G SIAL100293-25G
2,6-Dichlorbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
2,6-Dichlorbenzylalkohol
Formel: C₇H₆Cl₂O
Molecular Weight: 177,03 g/mol
Siedepunkt: 268 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 96…98 °C
MDL: MFCD00004609
CAS-Nummer: 15258-73-8
EINECS: 239-300-3