2,5-Dichlorbenzylalkohol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2,5-Dichlorophenyl)methanol
L07734.06
L07734.14
L07734.06EA
38.6
EUR
L07734.06
L07734.14
2,5-Dichlorbenzylalkohol ≥99%
2,5-Dichlorbenzylalkohol
Purity: 99%
CAS No.: 34145-05-6
Molecular Formula: C7H6Cl2O
Formula Weight: 177.03
Melting Point: 76-80°
Beilstein Reference: 3240770
Formel:
C₇H₆Cl₂O Siedepunkt: 264 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 76…80 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004607 CAS-Nummer: 34145-05-6 EINECS: 251-850-6 |