2-Chlorbenzylalkohol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: (2-Chlorophenyl)methanol
SB01129.1 SB01129.10 SB01129.50
MAYBSB01129.1EA 0 EUR
MAYBSB01129.1 MAYBSB01129.10 MAYBSB01129.50
2-Chlorbenzylalkohol
2-Chlorbenzylalkohol
Formel: C₇H₇ClO
Molecular Weight: 142.58 g/mol
Siedepunkt: 227
Schmelzpunkt: 68…71 °C
MDL: MFCD00004604
CAS-Nummer: 17849-38-6
EINECS: 241-801-7