6-Chlor-o-kresol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Chlor-2-hydroxy-3-methylbenzol, 3-Chlor-2-hydroxytoluol, 2-Chlor-6-methylphenol
L03617.06
L03617.14
AB173807.0005
L03617.06EA
69.5
EUR
L03617.06
L03617.14
ABCRAB173807.0005
6-Chlor-o-kresol ≥98%
6-Chlor-o-kresol
Purity: 98%
CAS No.: 87-64-9
Molecular Formula: C7H7ClO
Formula Weight: 142.59
Flash Point: 72°(161°F)
Refractive Index: 1.5450
Boiling Point: 75-76°/12mm
Beilstein Reference: 774623
UN No.: 2669
MDL No.: MFCD00020000
Formel:
C₇H₇ClO Molecular Weight: 142.58 g/mol Siedepunkt: 75…76 °C (12 mmHg) Schmelzpunkt: 0 Dichte: 1.201 Flammpunkt: 72 °C (161 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00020000 CAS-Nummer: 87-64-9 EINECS: 201-760-8 UN: 2669 ADR: 6.1 II |