3-Chlorbenzylalkohol
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
(3-Chlorophenyl)methanol
FL1376.25
FL1376.100
CHMPFL1376.25EA
0
EUR
CHMPFL1376.25
CHMPFL1376.100
3-Chlorbenzylalkohol
3-Chlorbenzylalkohol
Formel:
C₇H₇ClO Molecular Weight: 142,58 g/mol Siedepunkt: 237 °C (1013 hPa) Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00004632 CAS-Nummer: 873-63-2 EINECS: 212-847-5 |