3-Chlor-p-kresol
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: 2-Chlor-4-hydroxytoluol, 3-Chlor-4-methylphenol, 1-Chlor-3-hydroxy-6-methylbenzol
FL18012.POR 018012-5G 018012-25G
CHMPFL18012.POREA 0 EUR
CHMPFL18012.POR FLUO018012-5G FLUO018012-25G
3-Chlor-p-kresol
3-Chlor-p-kresol
Formel: C₇H₇ClO
Molecular Weight: 142,58 g/mol
MDL: MFCD00060319
CAS-Nummer: 615-62-3
EINECS: 210-439-1
UN: 3437
ADR: 6.1,II