4-Chlorbenzylalkohol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: (4-Chlorophenyl)methanol
108770250 108771000
ACRO108770250EA 46 EUR
ACRO108770250 ACRO108771000
4-Chlorbenzylalkohol 99%
4-Chlorbenzylalkohol
Formel: C₇H₇ClO
Molecular Weight: 142,58 g/mol
Siedepunkt: 234 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 69…72 °C
Flammpunkt: 70 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004652
CAS-Nummer: 873-76-7
EINECS: 212-852-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 72 °C
GC ≥98.5 %