4-Chlorbenzylalkohol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: (4-Chlorophenyl)methanol
A11504.14 A11504.22
A11504.14EA 47.6 EUR
A11504.14 A11504.22
4-Chlorbenzylalkohol ≥99%
4-Chlorbenzylalkohol
Purity: 99% CAS No.: 873-76-7 Molecular Formula: C7H7ClO Formula Weight: 142.59 Melting Point: 68-72° Boiling Point: 234° MDL No.: MFCD00004652
Formel: C₇H₇ClO
Molecular Weight: 142.58 g/mol
Siedepunkt: 234 °C
Schmelzpunkt: 68…72 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004652
CAS-Nummer: 873-76-7
EINECS: 212-852-2
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable