4-Chlorbenzylalkohol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: (4-Chlorophenyl)methanol
SB01197.1 SB01197EA SB01197EE
MAYBSB01197.1EA 0 EUR
MAYBSB01197.1 MAYBSB01197EA MAYBSB01197EE
4-Chlorbenzylalkohol
4-Chlorbenzylalkohol
Formel: C₇H₇ClO
Molecular Weight: 142.58 g/mol
Siedepunkt: 234
Schmelzpunkt: 67…70 °C
MDL: MFCD00004652
CAS-Nummer: 873-76-7
EINECS: 212-852-2