4-Chlorbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (4-Chlorophenyl)methanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C27115-25G C27115-100G
SIALC27115-25GEA 101 EUR
SIALC27115-25G SIALC27115-100G
4-Chlorbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
4-Chlorbenzylalkohol
Formel: C₇H₇ClO
Molecular Weight: 142.58 g/mol
Siedepunkt: 234
Schmelzpunkt: 67…70 °C
MDL: MFCD00004652
CAS-Nummer: 873-76-7
EINECS: 212-852-2