4-Chlor-m-kresol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Chlor-4-hydroxy-2-methylbenzol, 4-Chlor-3-methylphenol, p-Chlor-m-cresol, 2-Chlor-5-hydroxytoluol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.02295.0005
8.02295.0250
8.02295.1000
8.02295.9050
8.02295.0005EA
26.8
EUR
8.02295.0005
8.02295.0250
8.02295.1000
8.02295.9050
4-Chlor-m-kresol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
4-Chlor-m-kresol
Formel:
C₇H₇ClO Molecular Weight: 142.58 g/mol Siedepunkt: 235 Schmelzpunkt: 63…65 °C Dichte: 0.9 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 118 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002323 CAS-Nummer: 59-50-7 EINECS: 200-431-6 UN: 3437 ADR: 6.1 II Merck Index: 13,02152 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 3.9 g/l (20 °C) |
Melting Point | 63 - 65 °C |
Molar Mass | 142.58 g/mol |
Bulk Density | 800 kg/m3 |
Boiling Point | 235 - 239 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 118 °C |
Density | 1.37 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6.5 (1 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 590 °C |