4-Chlor-m-kresol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 1-Chlor-4-hydroxy-2-methylbenzol, 4-Chlor-3-methylphenol, p-Chlor-m-cresol, 2-Chlor-5-hydroxytoluol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

C55402-5G C55402-100G C55402-500G
SIALC55402-5GEA 34.4 EUR
SIALC55402-5G SIALC55402-100G SIALC55402-500G
4-Chlor-m-kresol, Sigma-Aldrich®
4-Chlor-m-kresol
Formel: C₇H₇ClO
Molecular Weight: 142.58 g/mol
Siedepunkt: 235
Schmelzpunkt: 63…65 °C
Dichte: 0.9 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 118
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002323
CAS-Nummer: 59-50-7
EINECS: 200-431-6
UN: 3437
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,02152

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR