4-Chlor-o-kresol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Chlor-2-methylphenol, 1-Chlor-4-hydroxy-3-methylbenzol, 5-Chlor-2-hydroxytoluol
L04164.06 L04164.14
L04164.06EA 50.8 EUR
L04164.06 L04164.14
4-Chlor-o-kresol ≥97%
4-Chlor-o-kresol
Purity: 97% CAS No.: 1570-64-5 Molecular Formula: C7H7ClO Formula Weight: 142.59 Flash Point: 78°(172°F) Melting Point: 45-48° Boiling Point: 220-225° Beilstein Reference: 1906684 UN No.: 3437 MDL No.: MFCD00002321
Formel: C₇H₇ClO
Siedepunkt: 220…225 °C
Schmelzpunkt: 45…48 °C
Dichte: 1,20
Flammpunkt: 78 °C (172 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002321
CAS-Nummer: 1570-64-5
EINECS: 216-381-3
UN: 3437
ADR: 6.1,II