3-Phenoxybenzylchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Chlormethyl-3-phenoxybenzol
A15670.03
A15670.06
A15670.14
A15670.03EA
42
EUR
A15670.03
A15670.06
A15670.14
3-Phenoxybenzylchlorid ≥97%
3-Phenoxybenzylchlorid
Purity: 97%
CAS No.: 53874-66-1
Molecular Formula: C13H11ClO
Formula Weight: 218.69
Flash Point:
Formel:
C₁₃H₁₁ClO Molecular Weight: 218,68 g/mol Siedepunkt: 141…142 °C (5 mmHg) Dichte: 1,189 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040866 CAS-Nummer: 53874-66-1 EINECS: 258-831-1 UN: 3265 ADR: 8,III |