Benzylcyanid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A10694.0E A10694.22 A10694.36
A10694.0EEA 226 EUR
A10694.0E A10694.22 A10694.36
Benzylcyanid ≥98%
Benzylcyanid
Purity: 98+% CAS No.: 140-29-4 Molecular Formula: C8H7N Formula Weight: 117.15 Flash Point: 101°(213°F) Physical Form: Liquid Density: 1.015 Refractive Index: 1.5230 Appearance: Colourless Melting Point: -24° Boiling Point: 234° Beilstein Reference: 385941 Merck Reference: 14,1131 UN No.: 2470 MDL No.: MFCD00001894
Formel: (C₆H₅)CH₂CN
Siedepunkt: 234 °C
Schmelzpunkt: –24 °C
Dichte: 1,015
Flammpunkt: 101 °C (213 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001894
CAS-Nummer: 140-29-4
EINECS: 205-410-5
UN: 2470
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,1131