Valerophenon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1-Phenyl-1-pentanon

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

V659-10G V659-100G V659-25G
SIALV659-10GEA 25.9 EUR
SIALV659-10G SIALV659-100G SIALV659-25G
Valerophenon, Sigma-Aldrich®
Valerophenon
Formel: C₆H₅C(O)(CH₂)₃CH₃
Molecular Weight: 162,23 g/mol
Siedepunkt: 249 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –9 °C
Dichte: 0,98777 g/cm³ (15 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009480
CAS-Nummer: 1009-14-9
EINECS: 213-767-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2584f16b192b481fbaf1d8ab1e77be6109fb67a6&vid=3bf6c22512cdad990d29bc1ffe3db3b535a55970&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR